Stampa…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1395-1G A1395-25G A1395-5G
TCIAA1395-1GEA 16 EUR
TCIAA1395-1G TCIAA1395-25G TCIAA1395-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147 °C
MDL Number: MFCD00006108
CAS Number: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80aa14359e8853901910a77339d409764d04447a&vid=80aa14359e8853901910a77339d409764d04447a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C