Stampa…
5-Aminouracil ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0898-25G A0898-5G
TCIAA0898-25GEA 249 EUR
TCIAA0898-25G TCIAA0898-5G
5-Aminouracil ≥98.0% (by HPLC)
5-Aminouracil
Formula: C₄H₅N₃O₂
Punto di ebollizione: 377 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 300 °C
MDL Number: MFCD00006025
CAS Number: 932-52-5
EINECS: 213-252-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3993215331730d5d06b457df3637101e23fdab&vid=db3993215331730d5d06b457df3637101e23fdab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %