Stampa…
Butyl levulinate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
L0138-25ML L0138-500ML
TCIAL0138-25MLEA 18 EUR
TCIAL0138-25ML TCIAL0138-500ML
Butyl levulinate ≥98.0% (by GC)
Butyl levulinate
Formula: C₉H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 237°C
Densità: 0,9975 g/cm³ (13 °C)
Flash Pt: 120°C
MDL Number: MFCD00009449
CAS Number: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&vid=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %