Stampa…
Methyl-p-toluate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0297-25G T0297-500G
TCIAT0297-25GEA 18 EUR
TCIAT0297-25G TCIAT0297-500G
Methyl-p-toluate ≥98.0% (by GC)
Methyl-p-toluate
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: ~ 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 33…34 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 89 °C
MDL Number: MFCD00008441
CAS Number: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f6bac75cef36f8d38953396dda54760aac0fe28&vid=3f6bac75cef36f8d38953396dda54760aac0fe28&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %