Stampa…
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
M0802-25G M0802-500G M0802-100G
TCIAM0802-25GEA 36 EUR
TCIAM0802-25G TCIAM0802-500G TCIAM0802-100G
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₃S
Peso molecolare: 206,65 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007446
CAS Number: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a32eb201e6856f65b34fa00b45769f4504b2940&vid=1a32eb201e6856f65b34fa00b45769f4504b2940&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %