Stampa…
6-Methyl-2-thiouracil ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0443-25G M0443-500G
TCIAM0443-25GEA 18 EUR
TCIAM0443-25G TCIAM0443-500G
6-Methyl-2-thiouracil ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Methyl-2-thiouracil
Formula: C₅H₆N₂OS
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Densità: 1,519 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006040
CAS Number: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 14,06128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52921b5c2bd6e60052d0e8a600cd83f7a9e9ec68&vid=52921b5c2bd6e60052d0e8a600cd83f7a9e9ec68&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %