Stampa…
4-Aminophthalimide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0966-25G A0966-5G
TCIAA0966-25GEA 145 EUR
TCIAA0966-25G TCIAA0966-5G
4-Aminophthalimide ≥98.0% (by GC)
4-Aminophthalimide
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 447 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 294 °C
MDL Number: MFCD00041854
CAS Number: 3676-85-5
EINECS: 222-948-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29e60903f3c84ea83fe6d3594fcafa7c45d9443e&vid=29e60903f3c84ea83fe6d3594fcafa7c45d9443e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF within almost transparency