Stampa…
4,6-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2488-25G D2488-5G
TCIAD2488-25GEA 95 EUR
TCIAD2488-25G TCIAD2488-5G
4,6-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 176 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 64…66 °C
Densità: 1,734 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006109
CAS Number: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcf987dd17b9f07505491625cc09259a462996f6&vid=dcf987dd17b9f07505491625cc09259a462996f6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C