Stampa…
4,5-Dimethylthiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2142-25G D2142-5G
TCIAD2142-25GEA 62 EUR
TCIAD2142-25G TCIAD2142-5G
4,5-Dimethylthiazole ≥98.0% (by GC)
4,5-Dimethylthiazole
Formula: C₅H₇NS
Peso molecolare: 113,18 g/mol
Punto di ebollizione: 159°C
Densità: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00005336
CAS Number: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12c4ec9183944c20d610dd5fe01b1407a7c1cb36&vid=12c4ec9183944c20d610dd5fe01b1407a7c1cb36&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %