4,4-Dimethylcyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₄O Punto di ebollizione: 73°C |
MDL Number:
MFCD00234965 CAS Number: 4255-62-3 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |