Stampa…
4-(Aminomethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0779-25G P0779-500G P0779-100G
TCIAP0779-25GEA 32 EUR
TCIAP0779-25G TCIAP0779-500G TCIAP0779-100G
4-(Aminomethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Aminomethyl)pyridine
Formula: C₆H₈N₂
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,0688 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 104°C
MDL Number: MFCD00006449
CAS Number: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b71ab502590cad23c7acf1df0cc834747ad2e6d0&vid=b71ab502590cad23c7acf1df0cc834747ad2e6d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %