Thiophene-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄OS Punto di ebollizione: 198°C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,28 g/cm³ (24 °C) Flash Pt: 75°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005466 CAS Number: 498-62-4 EINECS: 207-865-5 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |