Stampa…
Ethyl isovalerate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0194-25ML I0194-500ML
TCIAI0194-25MLEA 17 EUR
TCIAI0194-25ML TCIAI0194-500ML
Ethyl isovalerate ≥99.0% (by GC)
Ethyl isovalerate
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 134°C
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 31°C
MDL Number: MFCD00009203
CAS Number: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03816
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012c7c8b2680e0b8ab04b838e85ec4915829a01&vid=7012c7c8b2680e0b8ab04b838e85ec4915829a01&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %