Isovaleryl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉ClO Punto di ebollizione: 116°C Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 18°C |
MDL Number:
MFCD00000738 CAS Number: 108-12-3 EINECS: 203-552-2 UN: 2502 ADR: 8,II Merck Index: 14,05232 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...