Stampa…
3-Methylbenzofuran ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
M2112-1G M2112-5G
TCIAM2112-1GEA 74 EUR
TCIAM2112-1G TCIAM2112-5G
3-Methylbenzofuran ≥98.0% (by GC)
3-Methylbenzofuran
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 197°C
Punto di fusione: 19 °C
Densità: 1,0568 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00205641
CAS Number: 21535-97-7
EINECS: 244-427-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fb330d151a8e04bc9d788fdc5c5dd9ae3356586&vid=8fb330d151a8e04bc9d788fdc5c5dd9ae3356586&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %