Methyl-m-toluate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 115°C Flash Pt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00008436 CAS Number: 99-36-5 EINECS: 202-753-2 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |