Stampa…
Isophytol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
I0145-25ML I0145-100ML
TCIAI0145-25MLEA 26 EUR
TCIAI0145-25ML TCIAI0145-100ML
Isophytol ≥95.0% (by GC)
Isophytol
Formula: C₂₀H₄₀O
Peso molecolare: 296,54 g/mol
Punto di ebollizione: 185°C
Densità: 0,8516 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 175°C
MDL Number: MFCD00048380
CAS Number: 505-32-8
EINECS: 208-008-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05198
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %