Stampa…

3-Bromofuran ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

B2157-1G B2157-5G
TCIAB2157-1GEA 26 EUR
TCIAB2157-1G TCIAB2157-5G
3-Bromofuran ≥98.0% (by GC)
3-Bromofuran
Formula: C₄H₃BrO
Peso molecolare: 146,97 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C (1013 hPa)
Densità: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 3°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005347
CAS Number: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&vid=e60614495300f180dd8a3a8a071a1da00649f5b0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR