5-Amino-2-methoxypyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₈N₂O Punto di ebollizione: 120°C Punto di fusione: 28…30 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006264 CAS Number: 6628-77-9 EINECS: 229-612-8 |
|
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |