Stampa…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H56968.03 H56968.06
H56968.03EA 67.3 EUR
H56968.03 H56968.06
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Punto di fusione: 39…43 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862656
CAS Number: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III