Stampa…
Safranina O
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: CI 50240
S0145-25G S0145-500G
TCIAS0145-25GEA 27 EUR
TCIAS0145-25G TCIAS0145-500G
Safranina O
Safranina O
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
Peso molecolare: 350,85 g/mol
Densità: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011759
CAS Number: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 517.0 to 522.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 550 (H2O, 517.0 to 522.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %