Stampa…
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
D2215-25G D2215-250G
TCIAD2215-25GEA 46 EUR
TCIAD2215-25G TCIAD2215-250G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₄
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…170 °C
MDL Number: MFCD00002289
CAS Number: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9934c968802b5c972d6c9ce2b0339e486abf64&vid=9f9934c968802b5c972d6c9ce2b0339e486abf64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity