Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1751-25G B1751-5G
TCIAB1751-25GEA 157 EUR
TCIAB1751-25G TCIAB1751-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₆O
Peso molecolare: 242,12 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70°C
MDL Number: MFCD00010206
CAS Number: 401-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&vid=e50572b568b8a9439d8f5eedf9df7b68ec7e5ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %