Stampa…
3,3-Dimethylcyclohexanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D3495-1G D3495-5G
TCIAD3495-1GEA 24 EUR
TCIAD3495-1G TCIAD3495-5G
3,3-Dimethylcyclohexanone ≥97.0% (by GC)
3,3-Dimethylcyclohexanone
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 0,909 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 59°C
MDL Number: MFCD00040178
CAS Number: 2979-19-3
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&vid=7aadc36db9b62ba90be1c48cf311f7e3a9960ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %