Stampa…
3,3,3-Trifluoropropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
T1713-1G T1713-5G
TCIAT1713-1GEA 21 EUR
TCIAT1713-1G TCIAT1713-5G
3,3,3-Trifluoropropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3,3-Trifluoropropionic acid
Formula: C₃H₃F₃O₂
Punto di ebollizione: 153°C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,441 g/cm³ (27 °C)
MDL Number: MFCD00153292
CAS Number: 2516-99-6
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0565c06f411ee311207e2d1682a78b46d0d70cd1&vid=0565c06f411ee311207e2d1682a78b46d0d70cd1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %