Stampa…
3-Thiophenemethanol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T1660-25G T1660-5G
TCIAT1660-25GEA 222 EUR
TCIAT1660-25G TCIAT1660-5G
3-Thiophenemethanol ≥96.0% (by GC)
3-Thiophenemethanol
Formula: C₅H₆OS
Punto di ebollizione: 73°C
Flash Pt: 101°C
MDL Number: MFCD00014534
CAS Number: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&vid=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %