3-(Aminomethyl)pyridine ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₈N₂ Punto di ebollizione: 74°C Punto di fusione: –21 °C Densità: 1,0712 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 100°C |
MDL Number:
MFCD00006412 CAS Number: 3731-52-0 EINECS: 223-091-0 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |