Stampa…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0599-25G H0599-250G
TCIAH0599-25GEA 26 EUR
TCIAH0599-25G TCIAH0599-250G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 208 - 210 °C (14 -rr)
Punto di fusione: 126…129 °C
Densità: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002778
CAS Number: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6354b29c2febdbfeeb0dcfa8cb263db8289a86&vid=fd6354b29c2febdbfeeb0dcfa8cb263db8289a86&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C