Stampa…
3-Thiopheneethanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
T1475-25G T1475-5G
TCIAT1475-25GEA 170 EUR
TCIAT1475-25G TCIAT1475-5G
3-Thiopheneethanol ≥97.0% (by GC)
3-Thiopheneethanol
Formula: C₆H₈OS
Peso molecolare: 128,19 g/mol
Punto di ebollizione: 111°C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92°C
MDL Number: MFCD00009766
CAS Number: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c4a4c0945d08e1c33000840b9b0325c0dcfb39c&vid=6c4a4c0945d08e1c33000840b9b0325c0dcfb39c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %