2-Thenoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄O₂S Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 123…125 °C |
MDL Number:
MFCD00005437 CAS Number: 527-72-0 EINECS: 208-423-4 Merck Index: 14,09354 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 127.0 to 130.0 deg-C |