Stampa…
2-Pyrrolecarbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
P1246-25G P1246-5G
TCIAP1246-25GEA 78 EUR
TCIAP1246-25G TCIAP1246-5G
2-Pyrrolecarbaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Pyrrolecarbaldehyde
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 219°C
Punto di fusione: 43…46 °C
MDL Number: MFCD00005217
CAS Number: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e83fbdd504df1f7222f26cc5992e251d74357cc&vid=7e83fbdd504df1f7222f26cc5992e251d74357cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C