Stampa…
2-Naphthalenesulphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H56685.22 H56685.36
H56685.22EA 104 EUR
H56685.22 H56685.36
2-Naphthalenesulphonic acid ≥98%
2-Naphthalenesulphonic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Punto di ebollizione: ∼350 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 124 °C
Densità: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149271
CAS Number: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06464