Stampa…
2-Methylfuran ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0226-25ML M0226-500ML
TCIAM0226-25MLEA 16 EUR
TCIAM0226-25ML TCIAM0226-500ML
2-Methylfuran ≥98.0% (by GC)
2-Methylfuran
Formula: C₅H₆O
Peso molecolare: 82,1 g/mol
Punto di ebollizione: 63°C
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -30°C
MDL Number: MFCD00003248
CAS Number: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb3454d61ac4a17e756c42024e749ea43f184a5&vid=ebb3454d61ac4a17e756c42024e749ea43f184a5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %