Stampa…
Methyl-o-toluate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0296-25ML T0296-500ML
TCIAT0296-25MLEA 30 EUR
TCIAT0296-25ML TCIAT0296-500ML
Methyl-o-toluate ≥98.0% (by GC)
Methyl-o-toluate
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 213°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,079 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD00008428
CAS Number: 89-71-4
EINECS: 201-932-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %