1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
T0386-25G
T0386-500G
TCIAT0386-25GEA
16
EUR
TCIAT0386-25G
TCIAT0386-500G
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato
Formula:
C₈H₁₆Cl₆O₃ Punto di ebollizione: 167 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 78°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179352 CAS Number: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 Merck Index: 14,02129 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in EtOH | almost transparency |
Water | 4.0 to 6.0 % |