Stampa…
2-Mercaptobenzotiazolo ≥99.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Benzotiazol-2-tiolo
M0247-25G M0247-500G
TCIAM0247-25GEA 20 EUR
TCIAM0247-25G TCIAM0247-500G
2-Mercaptobenzotiazolo ≥99.0% (by HPLC)
2-Mercaptobenzotiazolo
Formula: C₇H₅NS₂
Peso molecolare: 167,26 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 177…182 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005781
CAS Number: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05868
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&vid=5cc4f6b9b8585329256e9824df3020684633ade2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C
Solubility in hot Methanol transparency