Stampa…
2-Ethyl-4-methylthiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0456-25G E0456-5G
TCIAE0456-25GEA 91 EUR
TCIAE0456-25G TCIAE0456-5G
2-Ethyl-4-methylthiazole ≥98.0% (by GC)
2-Ethyl-4-methylthiazole
Formula: C₆H₉NS
Punto di ebollizione: 67°C
Densità: 1,0231 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54°C
MDL Number: MFCD00036621
CAS Number: 15679-12-6
EINECS: 239-757-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ced2a30f6fdc7e0f7f32dd10196c20203ded79&vid=06ced2a30f6fdc7e0f7f32dd10196c20203ded79&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %