Stampa…
2-Deossi-D(-)-ribosio ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
D0059-25G D0059-5G
TCIAD0059-25GEA 150 EUR
TCIAD0059-25G TCIAD0059-5G
2-Deossi-D(-)-ribosio ≥98.0% (by HPLC)
2-Deoxy-D(-)-ribose
Formula: C₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135904
CAS Number: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 14,02908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&vid=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -54.0 to -58.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency