Stampa…
2-Chlorothiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2471-25G C2471-5G
TCIAC2471-25GEA 167 EUR
TCIAC2471-25G TCIAC2471-5G
2-Chlorothiazole ≥98.0% (by GC)
2-Chlorothiazole
Formula: C₃H₂ClNS
Peso molecolare: 119,57 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Flash Pt: 54°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00210701
CAS Number: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed5d2d14bcff7701ddd28a1e966a6066b25e1ad&vid=8ed5d2d14bcff7701ddd28a1e966a6066b25e1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %