Stampa…
2-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
C1387-25G C1387-5G
TCIAC1387-25GEA 100 EUR
TCIAC1387-25G TCIAC1387-5G
2-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (by GC)
2-Chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di ebollizione: 202°C
Punto di fusione: 7°C
Densità: 1,3453 g/cm³ (18 °C)
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00005766
CAS Number: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516cbc3dec9fa9f4e24af8c1548d0af52c508e7a&vid=516cbc3dec9fa9f4e24af8c1548d0af52c508e7a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %