Stampa…
2-Chlorobenzothiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C0332-25G C0332-250G
TCIAC0332-25GEA 37 EUR
TCIAC0332-25G TCIAC0332-250G
2-Chlorobenzothiazole ≥98.0% (by GC)
2-Chlorbenzothiazol
Formula: C₇H₄ClNS
Peso molecolare: 169,63 g/mol
Punto di ebollizione: 248°C
Punto di fusione: 21…24 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005776
CAS Number: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4777d13ca7734029d7673aea1d4619c91266238&vid=a4777d13ca7734029d7673aea1d4619c91266238&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %