Stampa…
2-Cloro-6-trifluorometilpiridina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C1986-1G C1986-5G
TCIAC1986-1GEA 37 EUR
TCIAC1986-1G TCIAC1986-5G
2-Cloro-6-trifluorometilpiridina ≥98.0% (by GC)
2-Cloro-6-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Peso molecolare: 181,54 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
MDL Number: MFCD00042226
CAS Number: 39890-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&vid=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 34.0 deg-C