Stampa…
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
C1194-25G C1194-100G
TCIAC1194-25GEA 30 EUR
TCIAC1194-25G TCIAC1194-100G
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina ≥97.0% (by GC)
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Punto di ebollizione: 147°C
Punto di fusione: 30…31 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
MDL Number: MFCD00042225
CAS Number: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&vid=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %