Stampa…
2-Acetyl-5-bromothiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1183-25G A1183-5G
TCIAA1183-25GEA 71 EUR
TCIAA1183-25G TCIAA1183-5G
2-Acetyl-5-bromothiophene ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-5-bromothiophene
Formula: C₆H₅BrOS
Punto di ebollizione: 103°C
Punto di fusione: 92…93 °C
MDL Number: MFCD00014528
CAS Number: 5370-25-2
EINECS: 226-363-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df7a21220f6c6b04a7ac65ce7f6f0de7c5557b7&vid=3df7a21220f6c6b04a7ac65ce7f6f0de7c5557b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C