Stampa…
2-Amino-6-methylbenzothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0714-100G A0714-25G
TCIAA0714-100GEA 179 EUR
TCIAA0714-100G TCIAA0714-25G
2-Amino-6-methylbenzothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Formula: C₈H₈N₂S
Punto di ebollizione: 321 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 142 °C
MDL Number: MFCD00005789
CAS Number: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e78e8b7d19a2afcb9a23b76808334d900b6b6a&vid=15e78e8b7d19a2afcb9a23b76808334d900b6b6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C