Stampa…
2-Amino-6-chlorobenzothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
A1216-25G A1216-500G
TCIAA1216-25GEA 24 EUR
TCIAA1216-25G TCIAA1216-500G
2-Amino-6-chlorobenzothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formula: C₇H₅ClN₂S
Peso molecolare: 184,65 g/mol
Punto di ebollizione: 344 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 160…163 °C
MDL Number: MFCD00053557
CAS Number: 95-24-9
EINECS: 202-402-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40945141e60bdb671bc9ef662388b3de98d4fbee&vid=40945141e60bdb671bc9ef662388b3de98d4fbee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C