Stampa…
2-Ammino-4-metiltiazolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
A1303-25G A1303-250G
TCIAA1303-25GEA 27 EUR
TCIAA1303-25G TCIAA1303-250G
2-Ammino-4-metiltiazolo ≥99.0% (by GC)
2-Ammino-4-metiltiazolo
Formula: C₄H₆N₂S
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Punto di ebollizione: 232°C
Punto di fusione: 42 °C
Densità: 1,202 g/cm³ (50 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005329
CAS Number: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Index: 14,00450
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&vid=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C