Stampa…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 63.3 EUR
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972538
CAS Number: 183610-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III