Stampa…
Squalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
H0097-25ML H0097-500ML H0097-100ML
TCIAH0097-25MLEA 17 EUR
TCIAH0097-25ML TCIAH0097-500ML TCIAH0097-100ML
Squalene ≥98.0% (by GC)
Squalene
Formula: C₃₀H₅₀
Peso molecolare: 410,73 g/mol
Punto di ebollizione: 252°C
Punto di fusione: -5°C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220°C
MDL Number: MFCD00008912
CAS Number: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&vid=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %