Stampa…
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
D0738-25G D0738-500G
TCIAD0738-25GEA 16 EUR
TCIAD0738-25G TCIAD0738-500G
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol ≥99.0% (by GC)
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 93…95 °C
Densità: 0,9469 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004468
CAS Number: 142-30-3
EINECS: 205-533-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56593f8bdf52b86af7cf18cad99b3fd5ce73c0a&vid=f56593f8bdf52b86af7cf18cad99b3fd5ce73c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency